Läs mer
1-(2,6-diklorfenyl)thiorea, Mikromol™
Produktkod. 30052696
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052696 100 mg
30050476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0983.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-(2,6-diklorfenyl)thiorea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
CAS 6590-91-6
Analyt- eller komponentnamn 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 Cl2 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
LEDER NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC-namn (2,6-diklorofenyl) Thiourea
Molekylvikt (g/mol) 221.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 219,9629 g/mol