Läs mer
1-(2,6-difluorfenyl)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364766
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364766 1 g 1g
11354766 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32771.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 87327-65-9 | Molekylformel: C8H8F2O | Molekylvikt: 158,15 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87327-65-9
Molekylformel C8H8F2O
Molekylvikt (g/mol) 158.15
MDL-nummer MFCD00274321
InChI-nyckel SIYWDKQSSDBLOA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2,6-difluorophenyl ethanol, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-ol, 2,6-difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-difluoro-a-methyl, 2,6-difluoro-.alpha.-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 5012075
IUPAC-namn 1-(2,6-difluorfenyl)etanol
LEDER CC(O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.