Läs mer
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone Oxime |
| CAS | 55304-19-3 |
| Molekylformel | C11 H15 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13/h4-6,13H,7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=NO)COc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | N-[1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-ylidene]hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vikt | 193.1103 |