Läs mer
1-(2,6-dimetylfenoxi)aceton, TRC
Produktkod. 30135562
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135562 10 g
17938424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47644010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53012-41-2
Molekylformel C11 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Synonym 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone
IUPAC-namn 1-(2,6-dimetylfenoxi)propan-2-ett
LEDER CC(=O)COc1c(C)cccc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
Formel vikt 178.0994
Procent renhet >95%