Läs mer
1-(2,6-dimetylfenoxi)propan-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1-(2,6-dimetylfenoxi)propan-2-on
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one |
| CAS | 53012-41-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C11 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), Mexiletine Imp. B (EP), 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, Mexiletine Hydrochloride Impurity B, Mexiletine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)COc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | 1-(2,6-dimetylfenoxi)propan-2-ett |
| Visa mer |