Läs mer
1-(2,6-Dimethylphenyl)-1,5,6,7-tetrahydro-2H-azepin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,6-Dimethylphenyl)-1,5,6,7-tetrahydro-2H-azepin-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)15-10-5-3-4-9-13(15)16/h4,6-9H,3,5,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 215.131 |
| Procent renhet | >95% |