Läs mer
1,2,6-hexantriol, 96%
Produktkod. 11352336
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352336 25 g 25g
11362336 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06032.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
1,2,6-hexantriol används som fuktgivande medel (krämer), som lösningsmedel (läkemedel) och som tvärbindare i plast. Det fungerar som vätmedel för tobak och speciell hydraulvätska. Det används vid tillverkning av alkydhartser, celluloid, polyuretan och syntetiskt gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2,6-hexantriol används som fuktgivande medel (krämer), som lösningsmedel (läkemedel) och som tvärbindare i plast. Det används som raketdrivmedel. Det fungerar som vätmedel för tobak och speciell hydraulvätska. Det används vid tillverkning av alkydhartser, celluloid, polyuretan och syntetiskt gummi.
Löslighet
Blandbar i vatten och aceton. Löslig i metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-69-4
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00002976
InChI-nyckel ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
IUPAC-namn hexan-1,2,6-triol
LEDER OCCCCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,6-Hexanetriol
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.106
Kokpunkt 166°C to 168°C (2 mmHg)
Flampunkt 191°C (375°F)
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 25 g
Beilstein 1304479
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible in water and acetone. Soluble in methanol.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.