Läs mer
1,2,6-Hexanetriol, 97+%, extra rent
Produktkod. 10265140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265140 100 g Glasflaska 100g
10447150 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10265140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139831000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-69-4
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00002976
InChI-nyckel ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
IUPAC-namn hexan-1,2,6-triol
LEDER OCCCCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 6-Hexanetriol
Namnnotering 97%
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25.0°C to 32.0°C
Färg Gult
Densitet 1.1090g/mL, 1.109
pH 4.0 to 7.0 (30% soln. at 20°C)
Kokpunkt 178.0°C (6.7 mmHg)
Flampunkt 198°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.4750 to 1.4770
Kvantitet 100 g
Beilstein 01,IV,2784
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with acetone and alcohol, immiscible with benzene, toluene, heptane and, diethyl ether, practically insoluble in ether, low solubility in non-polar solvents
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.