Läs mer
1,2,6-Hexanetriol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15852351
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15852351 50 mL 50ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15852351 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8418080050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 106-69-4
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.11 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 178°C/6.5 hPa
MDL-nummer MFCD00002976
Kvantitet 50 mL
Synonym 1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Hexanetriol
Molekylvikt (g/mol) 134.17