missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,6-Trimethyl-phenanthrene, TRC

Produktkod. 30134429
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134429 25 mg
30008511 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79661025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 30436-55-6
Molekylformel C17 H16
Molekylvikt (g/mol) 220.31
Synonym 1,2,6-Trimethyl-phenanthrene, 1,2,6-Trimethylphenanthrene
IUPAC-namn 1,2,6-trimethylphenanthrene
LEDER Cc1ccc2ccc3c(C)c(C)ccc3c2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,6-Trimethylphenanthrene
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16/c1-11-4-6-14-7-9-15-13(3)12(2)5-8-16(15)17(14)10-11/h4-10H,1-3H3
Formel vikt 220.1252
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.