missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,8-Trimethyl-phenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,8-Trimethyl-phenanthrene |
| CAS | 20291-75-2 |
| Molekylformel | C17 H16 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2,8-Trimethylphenanthrene, NSC 405727 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16/c1-11-7-8-17-15(13(11)3)10-9-14-12(2)5-4-6-16(14)17/h4-10H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1C |
| IUPAC-namn | 1,2,8-trimethylphenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.309 |
| Formel vikt | 220.125 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?