Läs mer
1,2,8-Trimethyl-phenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,8-Trimethyl-phenanthrene |
| CAS | 20291-75-2 |
| Molekylformel | C17 H16 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2,8-Trimethylphenanthrene, NSC 405727 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16/c1-11-7-8-17-15(13(11)3)10-9-14-12(2)5-4-6-16(14)17/h4-10H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1C |
| IUPAC-namn | 1,2,8-trimethylphenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.309 |
| Formel vikt | 220.125 |