Läs mer
1,2-Acenaphthylenedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Acenaphthylenedione |
| CAS | 82-86-0 |
| Molekylformel | C12H6O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1,2-Acenaphthenedione, 1,2-Acenaphthenequinone, Acenaphthenedione, Acenaphthoquinone, Acenaphthylene-1,2-quinone, Acenaphthylenequinone, NSC 7656, Acenaphthenequinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6O2/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6H |
| LEDER | O=C1C(=O)c2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC-namn | acenaphthylene-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0368 |