missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-5-bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone (2Z)-2-Butenedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-5-bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone (2Z)-2-Butenedioate |
| CAS | 1373350-60-7 |
| Molekylformel | C24H25BrFNO7S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5-(5-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl Acetate Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21BrFNO3S.C4H4O4/c1-13(24)26-19-11-14-12-23(10-8-18(14)27-19)20(17(25)7-4-9-21)15-5-2-3-6-16(15)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-6,11,20H,4,7-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccc([N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | [5-[5-bromo-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-yl] acetate;(Z)-but-2-enedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 570.43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?