Läs mer
1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)etyl] cyklohexanolhydroklorid, TRC
Produktkod. 30134600
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134600 10 g
30135992 25 g
17962485 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61196810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130198-05-9
Molekylformel C15 H23 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 285.81
Synonym 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-cyclohexanol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexano Hydrochloride l, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, N,N-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
IUPAC-namn 1-[2-amino-1-(4-metoxifyrenyl)etyl]cyklohexan-1-ol; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Analyt- eller komponentnamn 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 10 g
Formel vikt 285.1496