Läs mer
1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)etyl] cyklohexanolhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 285.1496 |