Läs mer
1-(2-Amino-5-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Amino-5-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 35364-15-9 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2'-Amino-5'-hydroxypropiophenone, AHPP |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5,11H,2,10H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C(C=C(O)C=C1)=C1N)CC |
| IUPAC-namn | 1-(2-amino-5-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.08 |