missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Amino-7H-purin-6-yl)-1-methylpyrrolidinium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Amino-7H-purin-6-yl)-1-methyl-pyrrolidinium Chloride |
| CAS | 680622-68-8 |
| Molekylformel | C10 H15 N6 . Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N6.ClH/c1-16(4-2-3-5-16)9-7-8(13-6-12-7)14-10(11)15-9;/h6H,2-5H2,1H3,(H3,11,12,13,14,15);1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+]1(CCCC1)c2nc(N)nc3nc[nH]c23 |
| IUPAC-namn | 6-(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)-7H-purin-2-amine;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.72 |
| Formel vikt | 254.1047 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?