Läs mer
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate, 98%
Produktkod. 10798671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
:
5g; Glass bottle
Produktkod. 10798671
Brand: Thermo Scientific Acros 213030050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 49575-10-2 | 2HCl·H2O | 261.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Namnnotering 98%
CAS 49575-10-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 195°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel 2HCl·H2O
MDL-nummer MFCD00066965
Kvantitet 5 g
Synonym dihydrogen 2-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl ethanamine hydrate dichloride
Löslighetsinformation Solubility in water: 600g/L. Other solubilities: methanol:26g/L ethanol:1.8g/L 2-propanol:0.48g/l,dichloromethane: 0.11g/L,acetone: 0.11g/L,n,n-dimethylformamide: 7g/L
InChI-nyckel AZYQXHDJVHNBRE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=C(N1CCN)[N+](=O)[O-].Cl.Cl
IUPAC-namn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanamine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 261.11
PubChem CID 12222573
Formel vikt 261.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.