missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole Dihydrochloride M |
| CAS | 49575-10-2 |
| Molekylformel | C6 H10 N4 O2 . 2 Cl H . H2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4O2.2ClH.H2O/c1-5-8-4-6(10(11)12)9(5)3-2-7;;;/h4H,2-3,7H2,1H3;2*1H;1H2 |
| LEDER | O.Cl.Cl.Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCN |
| IUPAC-namn | 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanamine;hydrate;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.11 |
| Formel vikt | 260.0443 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?