missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30314429
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314429 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6091705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole Dihydrochloride M
CAS 49575-10-2
Molekylformel C6 H10 N4 O2 . 2 Cl H . H2 O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N4O2.2ClH.H2O/c1-5-8-4-6(10(11)12)9(5)3-2-7;;;/h4H,2-3,7H2,1H3;2*1H;1H2
LEDER O.Cl.Cl.Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCN
IUPAC-namn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanamine;hydrate;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 261.11
Formel vikt 260.0443
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.