Läs mer
(±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol |
| CAS | 51491-10-2 |
| Molekylformel | C17H25NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol, 1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO2/c1-20-14-5-4-13-6-9-16(7-2-3-8-16)17(19,10-11-18)15(13)12-14/h4-5,12,19H,2-3,6-11,18H2,1H3 |
| LEDER | OC1(C2=CC(OC)=CC=C2CCC31CCCC3)CCN |
| IUPAC-namn | 1'-(2-aminoethyl)-7'-methoxy-3',4'-dihydro-1'H-spiro[cyclopentane-1,2'-naphthalen]-1'-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.39 |
| Formel vikt | 275.19 |