Läs mer
1-(2-aminoetyl)imidazolidin-2-on, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10329413
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10329413 1 g 1g
10745784 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10329413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07688DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6281-42-1
Molekylformel C5H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 129.163
MDL-nummer MFCD00086348
InChI-nyckel PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl imidazolidin-2-one, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidone, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-2-aminoethyl, unii-9hkk1mly77, 1-2-aminoethyl imidazolidinone, 1-beta-aminoethyl-2-imidazolidone, 9hkk1mly77, n-2-aminoethyl ethyleneurea, aminoethyl imidazolidone
PubChem CID 80480
IUPAC-namn 1-(2-aminoetyl)imidazolidin-2-on
LEDER C1CN(C(=O)N1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.16
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk