Läs mer
1-(2-aminoetyl)piperazin, 98 %
Produktkod. 11409432
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409432 250 g 250g
11499422 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409432 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10154.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129,21 g/mol
1-(2-aminoetyl)piperazin används i en mängd olika reaktioner för att studera korrosionsinhibering, biologisk aktivitet och metallligandeffekter på katalys. Den används för epoxihärdning, ytaktivering och som asfalttillsats. Det används i smörjolja och bränsletillsatser, mineralbearbetningshjälpmedel, polyamidhartser, uretankemikalier, våtstyrkehartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-Aminoetyl)piperazin används i en mängd olika reaktioner för att studera korrosionsinhibering, biologisk aktivitet och metallligandeffekter på katalys. Den används för epoxihärdning, ytaktivering och som asfalttillsats. Det används i smörjolja och bränsletillsatser, mineralbearbetningshjälpmedel, polyamidhartser, uretankemikalier, våtstyrkehartser.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-31-8
Molekylformel C6H15N3
Molekylvikt (g/mol) 129.21
MDL-nummer MFCD00005971
InChI-nyckel IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC-namn 2-piperazin-1-yletanamin
LEDER NCCN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1- (2-Aminoethyl)piperazine
Smältpunkt -19°C
Densitet 0.983
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2815
Beilstein 104363
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 129.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.