Läs mer
1-(2-Aminoethyl)piperazine, 99%
Produktkod. 10259400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259400 500 g Glasflaska 500g
10249400 100 g Glasflaska 100g
10258753 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400765000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-31-8
Molekylformel C6H15N3
Molekylvikt (g/mol) 129.21
MDL-nummer MFCD00005971
InChI-nyckel IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC-namn 2-piperazin-1-yletanamin
LEDER NCCN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -19.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 218.0°C to 222.0°C
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4990 to 1.5010
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Viskositet 14 mPa.s (20°C)
Formel vikt 129.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.