Läs mer
1-(2-aminoetyl)piperazin, TRC
Produktkod. 30134304
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134304 100 g
30006365 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA609255100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-31-8
Molekylformel C6 H15 N3
Molekylvikt (g/mol) 129.2034
Synonym 1-Piperazineethanamine, Piperazine, 1-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Aminoethyl)piperazine, 1-(β-Aminoethyl)piperazine, 1-Piperazineethylamine, 2-(1-Piperazinyl)ethanamine, 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, 2-(Piperazin-1-yl)ethaneamine, 2-(Piperazinyl-1-yl)ethanamine, 2-Piperazinylethylamine, 4-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, Ancamine AEP, Epicure 3200, Epikure 3202, N-(β-Aminoethyl)piperazine, N-AEP, NSC 38968
IUPAC-namn 2-piperazin-1-ylethanamin
LEDER NCCN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Aminoethyl)piperazine
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
Formel vikt 129.1266