Läs mer
1-(2-aminoetyl)piperidin, 98 %
Produktkod. 11448297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448297 5 g 5g
11458297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18373.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128,219 g/mol
1-(2-aminoetyl)piperidin används vid modifiering av vinylbensylklorid/divinylbensengelsampolymerpärlor och vid syntes av bindningsisomerer trans-bis[1-(2-aminoetyl)piperidin]dinitronickel och trans-bis[1-(2-aminoetyl)-piperidin]dinitritonickel. Det används också som en reaktant för syntes av: analoger av anticancermedel, hämmare av botulinumneurotoxin serotyp A lätt kedja, P. falciparum malaria och ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptorantagonister, små molekyler som återställer E-cadherin uttryck och minskar invasion i kolorektala karcinomceller, potenta och selektiva 5-mustagonister HT6 och selektiva 5-muscertards. agenter. 1-(2-aminoetyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-metoxisalicylaldehyd ger tridentat Schiff-basligand.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-aminoetyl)piperidin används vid modifiering av vinylbensylklorid/divinylbensengelsampolymerpärlor och vid syntes av bindningsisomerer trans-bis[1-(2-aminoetyl)piperidin]dinitronickel och trans-bis[1-(2-aminoetyl)-piperidin]dinitritonickel. Det används också som en reaktant för syntes av: analoger av anticancermedel, hämmare av botulinumneurotoxin serotyp A lätt kedja, P. falciparum malaria och ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptorantagonister, små molekyler som återställer E-cadherin uttryck och minskar invasion i kolorektala karcinomceller, potenta och selektiva 5-mustagonister HT6 och selektiva 5-muscertards. agenter. 1-(2-aminoetyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-metoxisalicylaldehyd ger tridentat Schiff-basligand.
Löslighet Delvis blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27578-60-5
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.219
MDL-nummer MFCD00006516
InChI-nyckel CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
IUPAC-namn 2-piperidin-1-yletanamin
LEDER C1CCN(CC1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminoethyl)piperidine
Densitet 0.903
Kokpunkt 185 °C till 186 °C
Flampunkt 57 °C (134 °F)
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 103469
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Delvis blandbar i vatten.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.