Läs mer
1-(2-aminoetyl)piperidin, 98 %
Beskrivning
1-(2-aminoetyl)piperidin används vid modifiering av vinylbensylklorid/divinylbensengelsampolymerpärlor och vid syntes av bindningsisomerer trans-bis[1-(2-aminoetyl)piperidin]dinitronickel och trans-bis[1-(2-aminoetyl)-piperidin]dinitritonickel. Det används också som en reaktant för syntes av: analoger av anticancermedel, hämmare av botulinumneurotoxin serotyp A lätt kedja, P. falciparum malaria och ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptorantagonister, små molekyler som återställer E-cadherin uttryck och minskar invasion i kolorektala karcinomceller, potenta och selektiva 5-mustagonister HT6 och selektiva 5-muscertards. agenter. 1-(2-aminoetyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-metoxisalicylaldehyd ger tridentat Schiff-basligand.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-(2-aminoetyl)piperidin används vid modifiering av vinylbensylklorid/divinylbensengelsampolymerpärlor och vid syntes av bindningsisomerer trans-bis[1-(2-aminoetyl)piperidin]dinitronickel och trans-bis[1-(2-aminoetyl)-piperidin]dinitritonickel. Det används också som en reaktant för syntes av: analoger av anticancermedel, hämmare av botulinumneurotoxin serotyp A lätt kedja, P. falciparum malaria och ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptorantagonister, små molekyler som återställer E-cadherin uttryck och minskar invasion i kolorektala karcinomceller, potenta och selektiva 5-mustagonister HT6 och selektiva 5-muscertards. agenter. 1-(2-aminoetyl)piperidin på [1+1]-kondensationsreaktion med 3-metoxisalicylaldehyd ger tridentat Schiff-basligand.
Löslighet Delvis blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider. Den är känslig för luft.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Aminoethyl)piperidine |
| Densitet | 0.903 |
| Kokpunkt | 185 °C till 186 °C |
| Flampunkt | 57 °C (134 °F) |
| Brytningsindex | 1.474 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2733 |
| Beilstein | 103469 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Delvis blandbar i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.