Läs mer
1-(2-aminoetyl)pyrrolidin-2-on, TRC
Produktkod. 30310105
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30310105 1 g
1 options
Product Code. 30310105 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6082601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one
CAS 24935-08-8
Molekylformel C6H12N2O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2
LEDER NCCN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-(2-aminoetyl)pyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.095