missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethanone |
| CAS | 64605-23-8 |
| Molekylformel | C8H8ClNO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethan-1-one, 2-Amino-alpha-chloroacetophenone, 2'-Amino-2-chloroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5,10H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 1-(2-aminophenyl)-2-chloroethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.61 |
| Formel vikt | 169.0294 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?