Läs mer
1-(2-aminofenyl)pyrrol, 98+%
Produktkod. 11347036
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347036 5 g 5g
11337036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06887.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6025-60-1 | C10H10N2 | 158,204 g/mol
1-(2-aminofenyl)pyrrol används vid syntes av 4-substituerade pyrrolo[1,2-a]kinoxalinderivat. Den deltar i Pt(IV)-katalyserad hydroamineringsutlöst cykliseringsreaktion för att ge fuserade pyrrolo [1,2-a] kinoxaliner. Det används också som primära och sekundära mellanprodukter. De fungerar som antileishmaniala medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-aminofenyl)pyrrol används vid syntes av 4-substituerade pyrrolo[1,2-a]kinoxalinderivat. Den deltar i Pt(IV)-katalyserad hydroamineringsutlöst cykliseringsreaktion för att ge fuserade pyrrolo [1,2-a] kinoxaliner. Det används också som primära och sekundära mellanprodukter. De fungerar som antileishmaniala medel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6025-60-1
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD00005344
InChI-nyckel GDMZHPUPLWQIBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl aniline, n-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl amine, 1-2-aminophenyl-1h-pyrrole, 2-1-pyrrolyl aniline, benzenamine, 2-1h-pyrrol-1-yl, 2-pyrrolylphenylamine, 2-pyrrol-1-yl aniline, acmc-20apd3
PubChem CID 80123
IUPAC-namn 2-pyrrol-1-ylanilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Smältpunkt 93 °C till 94 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1307631
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 158.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.