missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Benzenediamine-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Benzenediamine-15N2 |
| CAS | 116006-97-4 |
| Molekylformel | C6H815N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedi(amine-15N) (9CI), 1,2-Benzenedi(amine-15N), o-Phenylenediamine-15N2, 1,2-Di(amino-15N)benzene, 1,2-Phenylenediamine-15N2, 2-Aminoaniline-15N2, Benzene-1,2-diamine-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1 |
| LEDER | [15NH2]c1ccccc1[15NH2] |
| IUPAC-namn | benzene-1,2-di(15N2)amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?