Läs mer
1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Hydroxy-4-methyloctyl) Ester (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-(4-Methyl-7-Hydroxoctyl) Phthalate |
| CAS | 936021-98-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H24O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Mono-4-methyl-7-hydroxyoctyl Ester, 2-(((7-Hydroxy-4-methyloctyl)oxy)carbonyl)benzoic acid, Mono(4-methyl-7-hydroxyoctyl) phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h3-4,7-8,12-13,18H,5-6,9-11H2,1-2H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(O)CCC(C)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(7-hydroxy-4-methyl-octoxy)carbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.37 |
| Visa mer |