Läs mer
1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O4/c1-13(2)9-5-3-4-8-12-21-17(20)15-11-7-6-10-14(15)16(18)19/h6-7,10-11,13H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 292.1675 |