missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 1-(4-Hydroxybutyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 1-(4-Hydroxybutyl) Ester |
| CAS | 1346600-32-5 |
| Molekylformel | C12H10D4O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c13-7-3-4-8-17-12(16)10-6-2-1-5-9(10)11(14)15/h1-2,5-6,13H,3-4,7-8H2,(H,14,15)/i1D,2D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCO)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(4-hydroxybutoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.26 |
| Formel vikt | 242.1092 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?