missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2-Benzenedicarboxylic Acid Di-C6,8,10-alkyl Esters(1:1:1 Mixture of D446490 and D481750 and D439395, by weight), TRC

Produktkod. 30330290
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30330290 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30330290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB185520250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester
CAS 68515-51-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H14 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl Esters
LEDER O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 278.34
Formel vikt 222.0892
Procent renhet >95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.