Läs mer
1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Dipentylester, Branched and Linear, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipentyl phthalate (mix of isomers) |
| Analyt- eller komponentnamn | Dipentyl phthalate (mix of isomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-5-9-13(3)21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14(4)10-6-2/h7-8,11-14H,5-6,9-10H2,1-4H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 306.18 |
| Procent renhet | >95% |