Läs mer
1,2-Benzenedimethanol, 97%
Produktkod. 11456176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456176 1 g 1g
11466176 5 g 5g
11476176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23008.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,2-bensendimetanol är ett råmaterial som används vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,2-bensendimetanol är ett råmaterial som används vid kemisk syntes.
Löslighet
Löslig i vatten, eter, etanol, bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-14-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00004626
InChI-nyckel XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
PubChem CID 69153
IUPAC-namn [2-(hydroximetyl)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzenedimethanol
Smältpunkt 59°C to 64°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 508775
Löslighetsinformation Soluble in water,ether,ethanol,benzene.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.