Läs mer
1,2-Bensenedimetanol, 97 %
Produktkod. 10562011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562011 2.5 g Glasflaska 2.5g
10521564 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10562011 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 180410025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-14-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00004626
InChI-nyckel XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
PubChem CID 69153
IUPAC-namn [2-(hydroximetyl)fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Benzenedimethanol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 61,0 °C till 64,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 291,0 °C
Flampunkt 145 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(CH2OH)2
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 06, 910
Fieser 16,18; 12,563; 13,341
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.