missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Benzenedisulfonic Imide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Benzenedisulfonic Imide |
| CAS | 4482-01-3 |
| Molekylformel | C6H5NO4S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4S2/c8-12(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)7-12/h1-4,7H |
| LEDER | O=S1(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1λ6,3λ6,2-benzodithiazole 1,1,3,3-tetraoxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vikt | 218.966 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?