Läs mer
1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Produktkod. 11315359
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315359 1 g 1g
11325359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50375.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6461-76-3 | C6H4Cl2O4S2 | 275.114 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6461-76-3
Molekylformel C6H4Cl2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 275.114
MDL-nummer MFCD00059836
InChI-nyckel YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
PubChem CID 246432
IUPAC-namn bensen-1,2-disulfonylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Smältpunkt 140°C to 146°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 275.13
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.