Läs mer
1,2-Bensenedithiol (>85 %), TRC
Produktkod. 30334038
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30334038 250 mg
1 options
Produktkod. 30334038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB130450250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzenedithiol
CAS 17534-15-5
Molekylformel C6H6S2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,2-Dimercaptobenzene, Dithiopyrocatechol, NSC 623558, Phenylene-1,2-dithiol, o-Dimercaptobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
LEDER Sc1ccccc1S
IUPAC-namn Bensen-1,2-dithiol
Molekylvikt (g/mol) 142.24
Formel vikt 141.9911