Läs mer
1,2-bensenditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307656
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11307656
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11253.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,2-bensenditiol används vid framställning av schiffbas, som används för att göra nya serier av koppar(II)- och zink(II)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,2-bensenditiol används vid framställning av schiffbas, som används för att göra nya serier av
koppar(II)- och zink(II)-komplex.
Löslighet
Löslig i vatten, bensen, etanol, dietyleter, etylacetat.
Noter
Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17534-15-5
Molekylformel C6H6S2
Molekylvikt (g/mol) 142.23
MDL-nummer MFCD00004835
InChI-nyckel JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
IUPAC-namn bensen-1,2-ditiol
LEDER SC1=C(S)C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzenedithiol
Smältpunkt 21°C to 25°C
Densitet 1.236
Kokpunkt 239°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.658
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 636154
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,benzene,ethanol,diethyl ether,ethyl acetate.
Formel vikt 142.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.