Läs mer
1,2-Bensenedithiol, 97 %
Produktkod. 11397646
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397646 1 g 1g
11317656 250 mg 250mg
11307656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11253.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1759.50 SEK
    1428.65 SEK / 1g
    Save 330.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142,23 g/mol
1,2-bensenditiol används vid framställning av schiffbas, som används för att göra nya serier av koppar(II)- och zink(II)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,2-bensenditiol används vid framställning av schiffbas, som används för att göra nya serier av
koppar(II)- och zink(II)-komplex.
Löslighet
Löslig i vatten, bensen, etanol, dietyleter, etylacetat.
Noter
Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17534-15-5
Molekylformel C6H6S2
Molekylvikt (g/mol) 142.23
MDL-nummer MFCD00004835
InChI-nyckel JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
IUPAC-namn bensen-1,2-ditiol
LEDER SC1=C(S)C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzenedithiol
Smältpunkt 21 °C till 25 °C
Densitet 1.236
Kokpunkt 239 °C
Flampunkt 103 °C (217 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.658
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 636154
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten, bensen, etanol, dietyleter, etylacetat.
Formel vikt 142.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.