Läs mer
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ett, Mikromol™
Beskrivning
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-ett
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one |
| CAS | 2634-33-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H5 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-Benzisothiazolin-3-one (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzisothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 2,3-Dihydrobenzisothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, AQ, AQ (antibacterial), Acticide B 20N, Acticide BIT, Acticide BW 20, Apizas AP-DS, BIT, BIT 10W, BIT 20, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolone, Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, Benzocil, Benzoisothiazol-3-one, Bestcide 200K, Bioban BIT 20DPG, Bioban Ultra Bit, Canguard BIT, Canguard BIT 20AS-E, Canguard BIT 20DPG, Canguard Ultra BIT 20LE, Denicide BIT, Denicide BIT 20N, GXL, Koralone B 119, Mergal 753, Nipacide BIT, Nipacide BIT 10W, Nipacide BIT 20, Nuosept 485, Nuosept 491, Nuosept 495, Parmetol B 70, Parmetol D 11, Preventol BIT 20D, Proxel AB, Proxel AQ, Proxel BD, Proxel BD 20, Proxel BDN, Proxel CF, Proxel GXL, Proxel GXL(S), Proxel HL 2, Proxel LV, Proxel LV-S, Proxel PL, Proxel Press Paste, Proxel Press Paste D, Proxel TN, Proxel Ultra 5, Proxel XL, Proxel XL 2, Rocima 640, SD 202, SD 202 (bactericide), San-aibac AP, Topcide 600, Troysan 1050, XBINX |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9) |
| LEDER | O=C1NSc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1,2-bensothiazol-3-ett |
| Visa mer |