Läs mer
1,2-Bensisothiazol-3-one, 97 %
Produktkod. 15486958
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486958 25 g 25g
15476958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60492.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 2634-33-5 | C7H5NOS | 151,183 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar Det är ett antimikrobiellt medel och en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Löslig i diklormetan, dimetylsulfoxid
, metanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2634-33-5
Molekylformel C7H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 151.183
MDL-nummer MFCD00127753
InChI-nyckel DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one, benzisothiazolone, proxel, benzo d isothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazoline-3-one, benzisothiazolinone, proxel pl, benzo d isothiazol-3-one, 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
PubChem CID 17520
ChEBI CHEBI:167099
IUPAC-namn 1,2-bensotiazol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisothiazol-3-one
Smältpunkt 154°C to 158°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide,methanol.
Formel vikt 151.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.