Läs mer
1,2-Benzisoxazol-3(2H)-ett, 96 %
Produktkod. 11439610
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439610 250 mg 250mg
11449610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439610 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50899.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 21725-69-9 | C7H5NO2 | 135,122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21725-69-9
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.122
MDL-nummer MFCD00125030
InChI-nyckel QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC-namn 1,2-bensoxazol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one
Smältpunkt 137°C to 140°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 135.12
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.