Läs mer
1,2-Benzisoxazol-3-amin, TRC
Produktkod. 30336776
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30336776 10 mg
1 options
Produktkod. 30336776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB53518310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisoxazol-3-amine
CAS 36216-80-5
Molekylformel C7H6N2O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H,(H2,8,9)
LEDER N=C1NOc2ccccc12
IUPAC-namn 1,2-benzoxazol-3-amin
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Formel vikt 134.048