Läs mer
1,2-Bensioxazol-3-ylatatsyra, Mikromol™
Produktkod. 17952416
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17952416 25 mg
1 options
Produktkod. 17952416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1379.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,2-Bensioxazol-3-ylacetiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
LEDER OC(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC-namn 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 177.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 177,0426 g/mol