Läs mer
1,2-Bensioxazol-3-ylacetiksyra, TRC
Produktkod. 30337348
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30337348 1 g
1 options
Produktkod. 30337348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2019601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Molekylformel C9 H7 N O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
InChI formel InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
LEDER OC(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC-namn 2-(1,2-benzoxazol-3-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 177.16
Formel vikt 177.0426